Dibismuth trisulphate 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
453850250 453851000
ACRO453850250EA 62.8 EUR
ACRO453850250 ACRO453851000
Dibismuth trisulphate 99%, puro
Dibismuth trisulphate
Formula: Bi₂O₁₂S₃
Pto. de fusión: 405 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036140
Núm. CAS: 7787-68-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay ≥98.5 %