Bromuro de cadmio (II), anhidro 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cadmium bromide
453860250 453861000 453865000
ACRO453860250EA 57.5 EUR
ACRO453860250 ACRO453861000 ACRO453865000
Bromuro de cadmio (II), anhidro 98%, puro
Bromuro de cadmio (II)
Formula: Br₂Cd
MW: 272.22 g/mol
Pto. Ebullición: 963 °C
Pto. de fusión: 566 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015996
Núm. CAS: 7789-42-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,01651
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %