Bromuro de cadmio (II) tetrahidrato 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
453870250 453871000 453875000
ACRO453870250EA 42.4 EUR
ACRO453870250 ACRO453871000 ACRO453875000
Bromuro de cadmio (II) tetrahidrato 98%, puro
Bromuro de cadmio (II) tetrahidrato
Formula: Br₂Cd·4H₂O
Pto. de fusión: 575 °C
Densidad: 5,214 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150204
Núm. CAS: 13464-92-1
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Assay ≥97.5 %