Dihidróxido de cobalto 95%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) hidróxido
453892500 453890010
ACRO453892500EA 107 EUR
ACRO453892500 ACRO453890010
Dihidróxido de cobalto 95%, puro
Dihidróxido de cobalto
Formula: H₂CoO₂
MW: 92.95 g/mol
Densidad: 3.597
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016015
Núm. CAS: 21041-93-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02467
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink to red Powder
Titration excess HCl ≥94 %