Cobalto 99+%, en polvo, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
453910010 453912500
ACRO453910010EA 608 EUR
ACRO453910010 ACRO453912500
Cobalto 99+%, en polvo, puro
Cobalto
Formula: Co
Pto. Ebullición: 2870 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1495 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010935
Núm. CAS: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %