L-Fenilalanina 98.5-101.0%, meets analytical specification of USP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Phe-OH, L-α-Fenilalanina, 3-Fenil-L(-)-alanina, 3-Fenil-L-alanina
453930250
453931000
ACRO453930250EA
50.3
EUR
ACRO453930250
ACRO453931000
L-Fenilalanina 98.5-101.0%, meets analytical specification of USP
L-Fenilalanina
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 g/mol Pto. Ebullición: 313 Pto. de fusión: 270…275 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064227 Núm. CAS: 63-91-2 Índice Merck: 14,07271 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.3 % (105°C, 3 hrs) |
Heavy metals | ≤15 ppm |
Sulfated ash | ≤0.4 % |
Related substances | ≤0.5 % (individual impurities) |
pH | 5.4 to 6.0 (1 % solution) |
Specific optical rotation | -32.7° to -34.7° (20°C, 589 nm) (2%,water) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % (On dried base) |
Chloride (Cl) | ≤0.05 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.03 % |
Iron (Fe) | ≤0.003 % |