Dibromuro de cobre, anhidro 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobre (II) bromuro
453950010 453952500
ACRO453950010EA 206 EUR
ACRO453950010 ACRO453952500
Dibromuro de cobre, anhidro 99% para análisis
Dibromuro de cobre
Formula: Br₂Cu
MW: 223.35 g/mol
Pto. Ebullición: 900 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 498 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010970
Núm. CAS: 7789-45-9
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,02656
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver grey to black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %