Cobre (II) nitrato trihidrato 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de cobre trihidrato
453960010 453960050
ACRO453960010EA 87.3 EUR
ACRO453960010 ACRO453960050
Cobre (II) nitrato trihidrato 99%, puro
Cobre (II) nitrato trihidrato
Formula: Cu(NO₃)₂·3H₂O
MW: 241.6 g/mol
Pto. de fusión: 114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149671
Núm. CAS: 10031-43-3
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,02671
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.5 to 104 %