Sulfuro de plomo (II) 90%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfuro de plomo
453970010 453970050
ACRO453970010EA 113 EUR
ACRO453970010 ACRO453970050
Sulfuro de plomo (II) 90%, puro
Sulfuro de plomo (II)
Formula: ̍PbS
MW: 239.27 g/mol
Pto. Ebullición: 1281.1 °C
Pto. de fusión: 1113.9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016280
Núm. CAS: 1314-87-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,05445
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to purple Powder
Assay ≥78 % (Pb)