Litio bromuro, anhidro 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
453980010 453980025 453982500
ACRO453980010EA 247 EUR
ACRO453980010 ACRO453980025 ACRO453982500
Litio bromuro, anhidro 99%, puro
Litio bromuro
Formula: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Pto. Ebullición: 1265 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 550 °C
Densidad: 3.46 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011077
Núm. CAS: 7550-35-8
Índice Merck: 13,05548
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 6 to 12 (4 % in water)