Bismuto (III) sulfuro 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Trisulfuro de dibismuto
453991000 453995000
ACRO453991000EA 132 EUR
ACRO453991000 ACRO453995000
Bismuto (III) sulfuro 99%, puro
Bismuto (III) sulfuro
Formula: Bi₂S₃
MW: 514.16 g/mol
Pto. de fusión: 763
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014204
Núm. CAS: 1345-07-9
Índice Merck: 12,01329
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Powder and/or chunks
Titration Complexometric 80.1 to 82.5 % (Bi)