Bismuto (III) nitrato pentahidrato 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trinitrato de bismuto pentahidrato
454110010 454110050
ACRO454110010EA 160 EUR
ACRO454110010 ACRO454110050
Bismuto (III) nitrato pentahidrato 98%, puro
Bismuto (III) nitrato pentahidrato
Formula: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Pto. Ebullición: 80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 30 °C
Densidad: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149157
Núm. CAS: 10035-06-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %