2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
454160010 454162500
ACRO454160010EA 480 EUR
ACRO454160010 ACRO454162500
2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Formula: C₅H₇N₃
Pto. Ebullición: 87…88 °C (3 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673149
Núm. CAS: 20010-99-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %