Ácido 2-bromo-4-tiazolcarboxílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
454600010 454600050
ACRO454600010EA 135 EUR
ACRO454600010 ACRO454600050
Ácido 2-bromo-4-tiazolcarboxílico 98%
Ácido 2-bromo-4-tiazolcarboxílico
Formula: C₄H₂BrNO₂S
Pto. de fusión: 204…205,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115729
Núm. CAS: 5198-88-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %