2-Bromoimidazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1H-imidazol
454630010 454630050
ACRO454630010EA 229 EUR
ACRO454630010 ACRO454630050
2-Bromoimidazol 98%
2-Bromoimidazol
Formula: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Pto. de fusión: 189…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179526
Núm. CAS: 16681-56-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure