(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Tolylmethanesulphonyl chloride, α-p-Xylenesulphonyl chloride, 4-Methylbenzylsulphonyl chloride
454840010 454840050
ACRO454840010EA 80.2 EUR
ACRO454840010 ACRO454840050
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₈H₉ClO₂S
MW: 204.67 g/mol
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631931
Núm. CAS: 51419-59-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure