2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methoxy-4-pyridylboronic acid, 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, (2-Methoxypyridin-4-yl)boronic acid
454370010
454372500
ACRO454370010EA
495
EUR
ACRO454370010
ACRO454372500
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formula:
C₆H₈BNO₃ Pto. de fusión: 65…70 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07368877 Núm. CAS: 762262-09-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |