2,3,5-Trimethylfuran 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Furan, 2,3,5-trimethyl-
454470010 454470050
ACRO454470010EA 113 EUR
ACRO454470010 ACRO454470050
2,3,5-Trimethylfuran 99%
2,3,5-Trimethylfuran
Formula: C₇H₁₀O
MW: 110.16 g/mol
Pto. Ebullición: 121…122 °C
Densidad: 0.89 g/cm³
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03931179
Núm. CAS: 10504-04-8
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %