Ácido tiazol-5-carboxílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
454540010 454540050
ACRO454540010EA 150 EUR
ACRO454540010 ACRO454540050
Ácido tiazol-5-carboxílico 98%
Ácido tiazol-5-carboxílico
Formula: C₄H₃NO₂S
Pto. de fusión: 208…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428539
Núm. CAS: 14527-41-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %