2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(Aminomethyl)imidazole dihydrochloride, (1H-Imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
454590010 454590050
ACRO454590010EA 80.2 EUR
ACRO454590010 ACRO454590050
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride 98%
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride
Formula: C₄H₉Cl₂N₃
MW: 170,04 g/mol
Pto. de fusión: 250…251 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738779
Núm. CAS: 22600-77-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure