4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
454650010 454650050 454650250
ACRO454650010EA 66.2 EUR
ACRO454650010 ACRO454650050 ACRO454650250
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Pto. de fusión: 41…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00870633
Núm. CAS: 874-89-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %