2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
454660250
454660010
454660050
ACRO454660250EA
317
EUR
ACRO454660250
ACRO454660010
ACRO454660050
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formula:
C₁₅H₁₃FO₂ MW: 244.265 g/mol Pto. de fusión: 110…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079303 Núm. CAS: 5104-49-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 116 °C |
HPLC | ≥97.5 % |