Ácido 5-quinolinacarboxílico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
454760010
454760050
ACRO454760010EA
140
EUR
ACRO454760010
ACRO454760050
Ácido 5-quinolinacarboxílico 97%
Ácido 5-quinolinacarboxílico
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Pto. de fusión: 337…341 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047608 Núm. CAS: 7250-53-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white to light brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |