3-Buten-1-amina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Butenylamine, 4-Amino-1-butene
455050010 455050050
ACRO455050010EA 141 EUR
ACRO455050010 ACRO455050050
3-Buten-1-amina 97%
3-Buten-1-amina
Formula: C₄H₉N
MW: 71.12 g/mol
Pto. Ebullición: 83 °C (760 mmHg)
Pto. de inflamación: –5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425859
Núm. CAS: 2524-49-4
UN: 2733
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %