4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
454900010 454900050
ACRO454900010EA 111 EUR
ACRO454900010 ACRO454900050
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₀H₆Br₂N₂
MW: 313.98 g/mol
Pto. de fusión: 140…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00667763
Núm. CAS: 18511-71-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
GC ≥97.5 %