3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
454930050 454930250
ACRO454930050EA 76.4 EUR
ACRO454930050 ACRO454930250
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formula: C₆H₆O₂S
MW: 142,17 g/mol
Pto. Ebullición: 193 °C
Pto. de fusión: 10,5…12 °C
Densidad: 1,331 g/cm³
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093622
Núm. CAS: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %