2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
454940010 454940050
ACRO454940010EA 119 EUR
ACRO454940010 ACRO454940050
2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine 98%
2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₄
Pto. de fusión: 162…169 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00132921
Núm. CAS: 3056-17-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 169 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -44.0° to -48.0° (20 °C, 589 nm) (c=0.7, water)