2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
454970010 454970050 454970250
ACRO454970010EA 52.9 EUR
ACRO454970010 ACRO454970050 ACRO454970250
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₃H₂F₆O₃S
MW: 232,10 g/mol
Pto. Ebullición: 89…91 °C (740 mmHg)
Densidad: 1,61 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671579
Núm. CAS: 6226-25-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %