3'-Azido-3'-deoxythymidine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
454980010
454980050
454980250
ACRO454980010EA
47.2
EUR
ACRO454980010
ACRO454980050
ACRO454980250
3'-Azido-3'-deoxythymidine 98%
3'-Azido-3'-deoxythymidine
Formula:
C₁₀H₁₃N₅O₄ Pto. de fusión: 118…120 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00006536 Núm. CAS: 30516-87-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 122 to 126 °C |
HPLC | ≥97.5 % |