Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trifluoromethanesulphinic acid Sodium Salt, Langlois Reagent
454990010 454990050 454990250
ACRO454990010EA 30.5 EUR
ACRO454990010 ACRO454990050 ACRO454990250
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formula: CHF₃O₂S
MW: 156.05 g/mol
Pto. de fusión: 350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092989
Núm. CAS: 2926-29-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %