Trimethoprim 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
455120050 455120250 455121000
ACRO455120050EA 98.2 EUR
ACRO455120050 ACRO455120250 ACRO455121000
Trimethoprim 98%
Trimethoprim
Formula: C₁₄H₁₈N₄O₃
Pto. de fusión: 234…236 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036761
Núm. CAS: 738-70-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %