Thiamphenicol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
455450010 455450050 455450250
ACRO455450010EA 24.6 EUR
ACRO455450010 ACRO455450050 ACRO455450250
Thiamphenicol 98%
Thiamphenicol
Formula: C₁₂H₁₅Cl₂NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00467983
Núm. CAS: 15318-45-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %