2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
455830010 455830050
ACRO455830010EA 63.6 EUR
ACRO455830010 ACRO455830050
2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Pto. de fusión: 190…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00856161
Núm. CAS: 31519-62-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %