Tetrahidrofurano, extra seco 99.85% no estabilizado, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: THF
457070010 457071000 457070025
457070010.EA 174 EUR
457070010. 457071000. 457070025.
Tetrahidrofurano, extra seco 99.85% no estabilizado, AcroSeal®
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Pto. Ebullición: 66 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –108.4 °C
Densidad: 0.88 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
UN: 2056
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %