Vasos de precipitados, carbono vítreo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39023.KT 39025.KT
39023.KTEA 573 EUR
39023.KT 39025.KT
Vasos de precipitados, carbono vítreo
Vasos de precipitados
Vasos de precipitados, carbono vítreo.
  • Resistencia a todos los agentes de descomposición en húmedo
  • Sin efectos de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
  • No hay contaminación de las muestras analíticas
  • Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
  • Sin efecto de humectación de las fusiones metálicas
  • La buena resistencia al choque térmico permite tiempos de calentamiento y enfriamiento rápidos
  • Resistente al desgaste por abrasión
  • Buena conductividad eléctrica
Recipientes para la tecnología de materiales de ultra alta pureza,More Product Information