Vasos de aluminio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39047.KT 39048.KT 39049.KT
39047.KTEA 110 EUR
39047.KT 39048.KT 39049.KT
Vasos de aluminio
Vasos de precipitados
Vaso de precipitados, de aluminio, con borde vertedor.
  • Buena resistencia química
  • Excelente resistencia al calor
  • Superficies lisas para una limpieza rápida y fácil
El aluminio es el elemento metálico más abundante en la tierra y tiene muchas propiedades físicas y químicas deseables. Una película de óxido altamente impermeable (de aproximadamente 5 nm de espesor) es resistente a la corrosión por el agua de mar y otras soluciones acuosas y químicas. Además, este elemento ofrece estabilidad química en presencia de la mayoría de los compuestos orgánicos. La reactividad del aluminio aumenta con la temperatura, por lo que no se recomienda el uso de material de laboratorio de aluminio a altas temperaturas.