Vaso, níquel
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39058.KT 39059.KT 39062.KT
39058.KTEA 211 EUR
39058.KT 39059.KT 39062.KT
Vaso, níquel
Vasos de precipitados
Vaso de precipitados, Níquel, con borde vertedor.
  • Excelente resistencia a la corrosión y a la temperatura
  • Superficies lisas para una limpieza rápida y fácil
El níquel es completamente resistente al ácido fosfórico, así como muy resistente al efecto corrosivo de los álcalis más fuertes. Sin embargo, el níquel es menos satisfactorio cuando se utiliza para soluciones salinas que contienen oxidantes como el cloruro férrico o soluciones de ácidos minerales que contienen sales oxidantes.