Columnas capilares BP1 PONA
Proveedor: Trajan Scientific and Medical
054818 054950
568-0237EA 1390 EUR
568-0237 568-0241
Columnas capilares BP1 PONA
Columnas de cromatografía
Estas columnas 100% dimetilpolisiloxano están diseñadas para el análisis de productos petrolíferos.
  • Fase en el sector, no polar, apta para PONA análisis
Reemplazo adecuado para: Petrocol DH, DB-Petro, HP-PONA, AT-Petro, Elite-PONA, ZB-1, 007-1-100-0.5F, Rtx-1PONA, CP Sil PONA.
Temperatura máx.: 340 °C.