Guantes, nitrilo/neopreno, Microflex® 93-260
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
93-260/9.5-10 93-260/6.5-7 93-260/7.5-8 93-260/8.5-9 93-260/10.5-11 93-260/5.5-6
112-4642EA 39.5 EUR
112-4642 112-4639 112-4640 112-4641 112-4637 112-4638
Guantes, nitrilo/neopreno, Microflex® 93-260
Guantes
Estos guantes desechables de alto peso tienen un diseño de tres capas para una protección superior contra los productos químicos agresivos, incluidos los ácidos, los disolventes y las bases.
  • Sin polvo y con textura en las puntas de los dedos
  • La construcción delgada de milésimas proporciona una mejor táctica y destreza...
  • Material extra suave y diseño ergonómico para un ajuste excepcional, sensación y flexibilidad para un mayor tiempo de uso
  • Tasa de estenosis aceptable más baja (0,65 NCA) y manguito extendido para una protección fiable contra las sustancias peligrosas
  • La formulación y el procesamiento sin silicona aseguran una mejor protección del producto
Ideal para mezclar y componer materiales, manejar equipos aeroespaciales, manejar herramientas de pintura, manejar fugas o derrames inesperados, mantenimiento y limpieza de equipos, montaje y desmontaje, procesamiento de productos petroquímicos, pruebas experimentales, y para transferir líquidos y sólidos.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2000X); Cat. III; AQL 0,65