Guantes de nitrilo, Microflex® 93-243
Proveedor: Ansell
93-243/8.5-9 93-243/9.5-10 93-243/10.5-11 93-243/6.5-7 93-243/7.5-8 93-243/5.5-6
112-4579EA 117 EUR
112-4579 112-4580 112-4575 112-4577 112-4578 112-4576
Guantes de nitrilo, Microflex® 93-243
Guantes
Estos guantes desechables están hechos con una suave formulación de nitrilo. Esta formulación ofrece una mayor resistencia a la perforación y a los productos químicos que el látex de caucho natural.
  • Diseñado con un brazalete hasta el codo (400 mm) para brindar protección adicional a la parte superior del brazo y seguridad adicional contra la contaminación cruzada
  • El diseño mejorado del manguito ayuda a evitar que los guantes se deslicen
  • Los dedos y la palma con textura aseguran un agarre fuerte en una variedad de aplicaciones
  • Los guantes están empaquetados en bolsas de plástico para ayudar a proteger la integridad del producto
Ideal para su uso en la industria química y automotriz, para la electrónica y farmacéutica, servicios de limpieza y para el procesamiento de alimentos.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Aprobado para el contacto con alimentos