Kit de higiene para orejeras, serie Peltor X
Proveedor: 3M
HYX4 HYX2 HYX1
111-2424EA 24.3 EUR
111-2424 MMMAHYX2 MMMAHYX1
Kit de higiene para orejeras, serie Peltor X
Orejeras Kits de higiene para orejeras
Estos kits de higiene incluyen juntas de reemplazo y orejeras que se pueden reemplazar en unos pocos pasos. Para usar con la protección auditiva de la serie Peltor™ X de 3M™.
  • Extiende la vida de la protección auditiva.
  • Asegura una buena función e higiene.
  • El paquete incluye dos insertos de espuma y dos anillos de sellado.