Guantes resistentes a cortes, Check & Go Amber PU 3
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
2332242/10 2332242/11 2332242/7 2332242/8 2332242/9
112-4643EA 0 EUR
112-4643 112-4644 112-4645 112-4646 112-4647
Guantes resistentes a cortes, Check & Go Amber PU 3
Guantes
Estos guantes tejidos con poliamida/fibras de HPPE/elastano con revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos proporcionan resistencia a cortes y punciones. Idóneos para manipular objetos afilados en un entorno seco o grasiento.
  • Con la técnica de tejido resulta posible crear un guante que se ajusta perfectamente a las manos y que permite manipular los objetos con facilidad
  • El grosor del tejido (calibre 13) ofrece una buena protección, limita la penetración de suciedad y facilita la manipulación
  • Reverso ventilado que optimiza la transpirabilidad
  • Revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos que proporciona una resistencia excelente frente a la abrasión
  • Codificación por colores en la parte superior de la mano y revestimiento de color que ayuda al director de seguridad y a los trabajadores a reconocer visualmente el nivel de protección frente a cortes
Áreas típicas de aplicación: automoción y fabricación de piezas, edificación y construcción de aviación, restauración, energía o electricidad, industria del vidrio, industrias metalúrgicas y papeleras, logística y mantenimiento.
Caution: No exponer este guante al calor.
Certificaciones: EN 388 (4342); Cat. II
Precaución: Recuerde: no exponga este guante al calor.