Zapato de seguridad, con cordones, Lowa Boreas Work GTX
Proveedor: ELTEN
5338/39 5338/40 5338/41 5338/42 5338/43 5338/46 5338/47
114-8215EA 142.9 EUR
114-8215 114-8216 114-8217 114-8218 114-8219 114-8222 114-8223
Zapato de seguridad, con cordones, Lowa Boreas Work GTX
Zapatos y botas
Zapatos de seguridad hechos de cuero nubuck hidrofobizado y CORDURA® hidrofobizado (resistente al desgarro y la abrasión, repelente al agua y la suciedad), una lengüeta de fuelle completa y acolchada más una suela de caucho/PU de doble densidad (Vibram® con tecnología MONOWRAP®) que ofrece agarre adicional y mejora el movimiento de balanceo del pie.
  • Membrana de clima Gore-Tex®
  • Suela interna de longitud completa LOWA
  • Plantilla de felpa suave antiestática
  • Entresuela de acero resistente a punción
  • Protección de los dedos del pie hecha de acero (200 J)