Sodio etilato 20% in ethanol para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Etanolato de sodio

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18199.0100_T 8.18199.9999_T 8.18199.9050_T
8.18199.0100_TEA 38.5 EUR
8.18199.0100_T 8.18199.9999_T 8.18199.9050_T
Sodio etilato 20% in ethanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sodio etilato
Formula: C₂H₅NaO
MW: 68.05 g/mol
Pto. de fusión: 260
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012417
Núm. CAS: 141-52-6
UN: 3274
ADR: 3 (8) II

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay (acidimetric) 20.0 - 22.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.875 - 0.880


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR