Hidracinio hidróxido ≥99% para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04608.9055 8.04608.0250 8.04608.1000
8.04608.9055EA 1990 EUR
8.04608.9055 MERC8.04608.0250 8.04608.1000
Hidracinio hidróxido ≥99% para síntesis
Hidracinio hidróxido
Formula: NH₂NH₂·H₂O
Pto. Ebullición: 117,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –51,7 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149931
Núm. CAS: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 (6.1),II