Contenedor de transporte y almacenamiento con sistema "activ lock
Proveedor: MULTIROIR
6411 6416 6461
216-1985EA 30.3 EUR
216-1985 216-1986 216-1987
Contenedor de transporte y almacenamiento con sistema "activ lock
Cajas Cajas de almacenamiento
Contenedores plegables de PP negro con sistema de 'bloqueo activo' para un manejo rápido, fácil y seguro. Estos contenedores plegables son ligeros y muy fáciles de abrir y plegar.
  • Se pliega fácilmente sin aplicar ninguna presión
  • El 'bloqueo activo' asegura el RPC cuando está erigido
  • Los paneles se pliegan fácil y silenciosamente cuando se libera el bloqueo
  • Plegable y apilable para maximizar el espacio en el camión y en el almacén
  • Admite apilamiento cruzado
  • Extraliviano para facilitar su manipulación
  • Polímero fácil de limpiar que resiste la humedad, los insectos y los hongos; impermeable a los ácidos, las grasas, los solventes y los olores
Las cajas de larga duración sustituyen a los embalajes tradicionales y suponen un gran ahorro de costes respecto al material desechable. Su robusta construcción garantiza que los productos estén bien protegidos Es respetuoso con el medio ambiente y totalmente reciclable.