Trajes de sala limpia resistentes a químicos, Kimtech ™ A8
Proveedor: KIMBERLY CLARK
47693 47694 47691 47696 47697 47695 47692
113-8623EA 222 EUR
113-8623 113-8624 113-8621 113-8626 113-8627 113-8625 113-8622
Trajes de sala limpia resistentes a químicos, Kimtech ™ A8
Prendas desechables
Estos monos hechos de tela SMS transpirable ultraligera proporcionan protección contra salpicaduras químicas limitadas tipo 6 y protección contra partículas tipo 5.
  • Tejido de baja pelusa, Helmke Drum Categoría III
  • 94% de eficiencia de filtración bacteriana
  • Diseño sin nudos con cuello alto
  • Puños elásticos y presillas incorporadas para reducir la exposición de la piel
  • La tela es tratada antiestática
  • No hay etiqueta en la superficie exterior
Ideal para su uso en la fabricación farmacéutica no estéril, en investigación biomédica, composición farmacéutica y biotecnología. Adecuado para su uso en salas limpias ISO 7 y 8/Grado C y D.
Peso: 45 g/m²
Certificaciones: PPE Cat III (UE) 2016/425, Tipo 5/6, EN1073-2, EN1149-5
Envase: Una bolsa grande de 25 monos embalados individualmente por caja.