Tubo de laboratorio, Tygon® LMT-55
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
ALH00017 ALH00018 ALH00022 ALH00023 ALH00005 ALH00007 ALH00012 ALH00013 ALH00027 ALH00002
VERNALH00017EA 107 EUR
VERNALH00017 VERNALH00018 VERNALH00022 VERNALH00023 VERNALH00005 VERNALH00007 VERNALH00012 VERNALH00013 VERNALH00027 VERNALH00002
Tubo de laboratorio, Tygon® LMT-55
Tuberías Tubo de transferencia
Tygon®, no DEHP, cristalino.
  • Excelente resistencia química
  • Se desliza fácilmente sobre los accesorios y se sujeta de forma segura para configuraciones de laboratorio simples
  • No contiene BPA ni ftalatos.
  • Consistencia de lote a lote para resultados reproducibles
  • Aumenta la productividad en bombas peristálticas.
  • No oxidante y no contaminante.
  • Pared interior lisa y pulida
  • No contiene BPA
Los tubos para manejar la mayoría de los productos químicos inorgánicos en el laboratorio. No es oxidante ni contaminante, y es menos permeable que los tubos de goma. El interior vidrioso y liso ayuda a evitar la acumulación para facilitar la limpieza, y las bobinas están marcadas a intervalos de 30,4 cm para facilitar la medición.
Resistencia a la temperatura: -50 to +74 °C
Dureza (durómetro shore A): 55
Densidad: 1,18