Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Proveedor: Hach
LCK348 LCK349 LCK350 LCK351 LCK549
705-3059EA 158 EUR
705-3059 705-3060 705-3061 HACHLCK351 HACHLCK549
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Kits para test medioambiente
Cuvette tests for water testing applications.
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para usuarios gracias al sistema cerrado y baja cantidad de reactivos
  • Dosificación cómoda y sin errores de los reactivos
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre los tests y rangos de medida mediante la codificación por colores
Shelf life: 24 months from production date; 36 months for LCK049.
Temperatura de almacenamiento:15 - 25 °C
Certificaciones: ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
Información accesorios: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits, with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance you need.