HPTLC gel de sílice 60, capas modificadas, placas de vidrio
Proveedor: Merck
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
1.12668.0001EA 465 EUR
1.12668.0001 1.13192.0001 1.15647.0001 1.16464.0001 1.05636.0001
HPTLC gel de sílice 60, capas modificadas, placas de vidrio
Placas TLC
Las placas de silicagel modificadas CN y DIOL tienen una polaridad media y son adecuadas tanto para sistemas de fase inversa como para fase normal. La placa NH₂, con un amino modificado, permite un débil  intercambio de iones con especial selectividad por compuestos con carga. Representa una alternativa a la celulosa de PEI.